Learn More
Lonza™ KGM™ Milieu de croissance pour kératinocytes Gold SingleQuots ™ Suppléments et facteurs de croissance
Code produit 11615090
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Flacons de 0,5 à 2,0 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11615090 Flacons de 0,5 à 2,0 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11615090 Fournisseur Lonza™ Code fournisseur 192152
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    296.00€
    230.70€ / 1 pièces
    Économisez 65.30€
    22% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ensemble de supplément et facteur de croissance vendu séparément pour les cultures de kératinocytes épidermiques humaines normales (NHEK) de haute et de faible densité.
  • Ensemble de facteurs de croissance et de suppléments vendus séparément des milieux de base.
  • Peut être utilisé avec 1 flacon de 192060 (milieu de base).
  • Conçu pour soutenir la croissance clonale et la prolifération des kératinocytes à haute densité.
  • Prend en charge une croissance et une morphologie supérieures de kératinocytes.
  • 1 x milieu de base KBM™Gold™ (00192151), 500 ml
  • 1 boîte de suppléments KGM™ Gold™ SingleQuots™ (00192152) contenant :
    1 flacon à bouchon naturel avec hydrocortisone, 0,50 ml
    1 flacon à bouchon naturel avec transferrine, 0,50 ml
    1 flacon ambré avec épinéphrine, 0,25 ml
    1 flacon à bouchon rouge avec GA-1000, 0,50 ml
    1 flacon à bouchon orange avec BPE, 2,00 ml
    1 flacon à bouchon vert avec hEGF, 0,50 ml
    1 flacon à bouchon lilas avec insuline, 0,50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Cultures de kératinocytes épidermiques humains normaux (NHEK) à haute et basse densité
Quantité Flacons de 0,5 à 2,0 mL