Learn More
Lonza™ KGM™ Milieu de culture des kératinocytes SingleQuots™ Suppléments et facteurs de croissance
Code produit 11675490
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de cellule:
Cellules kératinocytes
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de cellule Conditionnement
11675490 Cellules kératinocytes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11675490 Fournisseur Lonza™ Code fournisseur CC4131
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.00€
    201.85€ / 1 pièces
    Économisez 53.15€
    20% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Kit de suppléments et de facteurs de croissance à utiliser avec le milieu basal des kératinocytes.
  • Vendu séparément SingleQuot™ kit pour supplémenter le milieu de base.
  • Une partie de l'ensemble KGM™ Milieu de culture des kératinocytes BulletKit™ (numéro de catalogue CC-3111), qui se compose d'un milieu de base et de suppléments conditionnés ensemble.
  • Comprend les produits suivants :
    • BPE Faible en protéines - non spécifique
    • HEGF
    • Insuline humaine recombinante 0,5 %
    • Solution d'hydrocortisone
    • GA-1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules kératinocytes
Type de produit Suppléments et facteurs de croissance
Contenu et stockage BPE Faible teneur en protéines - non spécifique, HEGF, insuline humaine recombinante 0,5 %, solution d'hydrocortisone, GA-1000