Learn More
KGW Isotherm™ KGW Isotherm
Code produit 15311271
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
15311271 acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15311271 Fournisseur KGW Isotherm™ Code fournisseur 17111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1790.00€
    1149.04€ / 1 pièces
    Économisez 640.96€
    35% de réduction
Expédition estimée: 17-12-2026
Spécification
Capacité (métrique) 200 mL (condensat), 1,2 L (liquide de refroidissement)
Matériau acier inoxydable
Quantité 1/boîte
Type Piège à froid