Learn More
KH-CB19, MedChemExpress
Code produit 16438097
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16438097 5 mg
16431309 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16438097 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12828
MedChemExpress KH-CB19 is a potent and highly specific inhibitor of the CDC2-like kinase isoforms 1 and 4 (CLK1/CLK4).
KH-CB19 is a potent and highly specific inhibitor of the CDC2-like kinase isoforms 1 and 4 (CLK1/CLK4).
Spécification
Nom chimique ou matériau KH-CB19
CAS 1354037-26-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H13Cl2N3O2
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (147.85 mM)
SMILES CCOC(C1=C(C2=C(C(Cl)=C(C=C2)Cl)N1C)/C(C#N)=C\N)=O.[(E)]
Poids moléculaire (g/mol) 338.19
Poids de la formule 338.19
Pourcentage de pureté 99.31%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease