Learn More
Thermo Scientific Chemicals Khelline, 95 %
Code produit 16524214 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16524214 5 g 5g
16534214 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16524214 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 461800050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82-02-0
Formule moléculaire C14H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 260.25
Clé InChI HSMPDPBYAYSOBC-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 4,9-diméthoxy-7-méthyl-5H furo[3,2-g]chromen-5-one
SMILES COC1=C2OC=CC2=C(OC)C2=C1OC(C)=CC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Khellin
Point de fusion 150.0°C to 154.0°C
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: soluble.
Poids de la formule 260.24