Learn More
Khellin, MP Biomedicals
Code produit 11400936 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11400936 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11400936 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0520209210
 Article restreint
Expédition estimée: 28-01-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau Khellin
CAS 82-02-0
Formule moléculaire C14H12O5
Quantité 10 g
Synonyme khellin, visammin, amicardine, methafrone, coronin, amikellin, ammipuran, ammivisnagen, benecardin, corafurone
Clé InChI HSMPDPBYAYSOBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=O)C2=C(C3=C(C(=C2O1)OC)OC=C3)OC
Nom IUPAC 4,9-diméthoxy-7-méthylfuro[3,2-g]chromén-5-one
Poids moléculaire (g/mol) 260.245
CID PubChem 3828
ChEBI CHEBI:6133
Poids de la formule 260.24