Learn More
Khellin, TRC
Code produit 30179033
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179033 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30179033 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCK4320001G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Khellin (Visammin)
CAS 82-02-0
Formule moléculaire C14 H12 O5
Quantité 1 g
Synonyme 5H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-5-one, 4,9-dimethoxy-7-methyl-, 4,9-Dimethoxy-7-methyl-5-oxo-1,8-dioxabenz[f]indene, 4,9-Dimethoxy-7-methyl-5-oxofuro[3,2-g]-1,2-chromene, 4,9-Dimethoxy-7-methyl-5-oxofuro[3,2-g][1]benzopyran, 4,9-Dimethoxy-7-methyl-5H-furo[3,2-g][1]benzopyran-5-one, 5,8-Dimethoxy-2-methyl-4',5'-furano-6,7-chromone, 5,8-Dimethoxy-2-methyl-4',5'-furo-6,7-chromone, 5,8-Dimethoxy-2-methyl-6,7-furanochromone, Amicardien, Amicardine, Amikellin, Ammipuran, Ammispasmin, Ammivin, Ammivisnagen, Benecardin, Benekardin, Cardio-khellin, Corafurone, Coronin, Eskel, Gynokhellan, Gynokhellin, Hkelfren, Kalangin, Kelamin, Kelicor, Kelicorin, Kellosal, Keloid, Khelfren, Khelisem, Khellin, Khelline I, Khelloyd, Lynamine, Medekellin, Methafrone, NSC 25509, NSC 37744, NSC 8519, Norkel, Simeskellina, Vasokellina, Visammin, Viscardan, Visnagalin, Visnagen
Formule InChI InChI=1S/C14H12O5/c1-7-6-9(15)10-11(16-2)8-4-5-18-12(8)14(17-3)13(10)19-7/h4-6H,1-3H3
SMILES COc1c2OC(=CC(=O)c2c(OC)c3ccoc13)C
Nom IUPAC 4,9-diméthoxy-7-méthylfuro[3,2-g]chromène-5-one
Poids moléculaire (g/mol) 260.24
Poids de la formule 260.0685