Learn More
KI696 isomer, MedChemExpress
Code produit 16470729
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16470729 1 mg
16446007 5 mg
16442706 25 mg
16423288 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16470729 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101140A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress KI696 isomer is the less active isomer of KI696 (HY-101140). KI696 is a high affinity probe that disrupts the Keap1/NRF2 interaction.
KI696 isomer is the less active isomer of KI696 (HY-101140). KI696 is a high affinity probe that disrupts the Keap1/NRF2 interaction.
Spécification
Nom chimique ou matériau KI696 isomer
CAS 1799974-69-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H30N4O6S
Quantité 1 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (227.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(N2C)C(N=N2)=CC([C@@H](C3=CC(CN(C[C@H]4C)S(=O)(C5=CC=CC=C5O4)=O)=C(C)C=C3)CC(O)=O)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 550.63
Poids de la formule 550.63
Pourcentage de pureté 98.44%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation