Specifications
| Forme physique | Solide |
| Couleur | Gris |
| Quantité | 500 g |
| pH | 9 to 10 |
| CAS | 61790-53-2 |
| Conditionnement | Pot de poudre en plastique |
| Formule moléculaire | O2Si |
| Numéro MDL | 132803 |
Safety and Handling
Product Identifier
- Kieselguhr
- Attention
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.