Learn More
Kieselguhr, pure, lavée à l'acide, Fisher Chemical™
Code produit 10763991 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Fût en plastique
Pot de poudre en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10763991 1 kg Fût en plastique 1kg
10385850 500 g Pot de poudre en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10763991 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur K/0100/60
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Forme physique Solide
Couleur Gris
Quantité 1 kg
pH 9 à 10
CAS 61790-53-2
Conditionnement Fût en plastique
Formule moléculaire O2Si
Numéro MDL 132803
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Kieselguhr
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.