Learn More
Kieselguhr, pur, blanc, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
Spécification
Spécification
| Forme physique | Solide en poudre |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 kg |
| CAS | 61790-53-2 |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Formule moléculaire | O2Si |
| Numéro MDL | 132803 |