Learn More
Kifunensine, TRC
Code produit 30399199
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30399199 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30399199 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCK45000050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Kifunensine
CAS 109944-15-2
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C8 H12 N2 O6
Quantité 50 mg
Synonyme Kifunensine - Bio-X TM
Formule InChI InChI=1S/C8H12N2O6/c11-1-2-3(12)4(13)5(14)6-9-7(15)8(16)10(2)6/h2-6,11-14H,1H2,(H,9,15)/t2-,3-,4+,5+,6+/m1/s1
SMILES OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2NC(=O)C(=O)N12
Nom IUPAC (5R,6R,7S,8R,8aS)-6,7,8-trihydroxy-5-(hydroxyméthyl)-1,5,6,7,8,8a-hexahydroimidazo[1,2-a]pyridine-2,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 232.19
Poids de la formule 232.0695
Pourcentage de pureté >95