Learn More
Kifunensine, TRC
Code produit 30395413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30395413 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30395413 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCK4500001MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Kifunensine
CAS 109944-15-2
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C8 H12 N2 O6
Quantité 1 mg
Synonyme Kifunensine - Bio-X TM
Formule InChI InChI=1S/C8H12N2O6/c11-1-2-3(12)4(13)5(14)6-9-7(15)8(16)10(2)6/h2-6,11-14H,1H2,(H,9,15)/t2-,3-,4+,5+,6+/m1/s1
SMILES OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2NC(=O)C(=O)N12
Nom IUPAC (5R,6R,7S,8R,8aS)-6,7,8-trihydroxy-5-(hydroxyméthyl)-1,5,6,7,8,8a-hexahydroimidazo[1,2-a]pyridine-2,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 232.19
Poids de la formule 232.0695
Pourcentage de pureté >95