Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kim-Kap™ Fermetures
Code produit 10451815
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Naturel
Rouge
Vert
À utiliser avec (équipement):
Tubes de culture à extrémités lisses de 16 mm
Tubes de culture à extrémités lisses de 38 mm
Tubes à culture de 13 mm à extrémité plate
Tubes à culture de 18 mm à extrémité plate
Tubes à culture de 20 mm à extrémité plate
Tubes à culture de 25 mm à extrémité plate
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
500 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10451815 Vert Tubes de culture à extrémités lisses de 16 mm 1000 pièces
10799335 Naturel Tubes à culture de 20 mm à extrémité plate 500 pièces
11778283 Naturel Tubes à culture de 18 mm à extrémité plate 500 pièces
11758283 Naturel Tubes à culture de 13 mm à extrémité plate 500 pièces
10399924 Naturel Tubes de culture à extrémités lisses de 16 mm 1000 pièces
11760734 Naturel Tubes à culture de 25 mm à extrémité plate 250 pièces
10349594 Naturel Tubes de culture à extrémités lisses de 38 mm 250 pièces
10024174 Rouge Tubes de culture à extrémités lisses de 16 mm 1000 pièces
10369934 Jaune Tubes de culture à extrémités lisses de 16 mm 1000 pièces
10626285 Vert Tubes à culture de 18 mm à extrémité plate 1000 pièces
10195414 Bleu Tubes de culture à extrémités lisses de 16 mm 1000 pièces
10459894 Rouge Tubes à culture de 18 mm à extrémité plate 1000 pièces
10492375 Bleu Tubes à culture de 18 mm à extrémité plate 1000 pièces
10257774 Jaune Tubes à culture de 18 mm à extrémité plate 1000 pièces
10638205 Jaune Tubes à culture de 25 mm à extrémité plate 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 10451815 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 7366316
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.00€
    155.36€ / 1000 pièces
    Économisez 31.64€
    16% de réduction
Expédition estimée: 23-11-2026
Disponibles en couleur naturelle (transparents) ou au choix en quatre couleurs
  • Pour tubes de culture à bord lisse
  • Gardez le contenu du tube stérile sans avoir besoin d’un bouchon en coton
  • Polypropylène
  • Autoclavable
Spécification
Type de produit Bouchon à poussoir
Autoclavable Autoclavable
Matériau Polypropylène
Couleur Vert
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Tubes de culture à extrémités lisses de 16 mm
Jetable Réutilisable