Learn More
DWK Life Sciences Pipettes sérologiques réutilisables KIMAX™-51 Brand avec ouverture usinée
Code produit 11858472
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 ml
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Graduations:
0,01 mL
0,1 mL
0.1 ml
Couleur:
Blanc
Bleu
Noir
Orange
Rouge
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Graduations Couleur unitSize
11858472 0,2 ml 0,01 mL Noir 6 pièces
11878532 1 ml 0,1 mL Rouge 12 pièces
11888472 5 ml 0.1 ml Bleu 12 pièces
11878472 25 ml 0.1 ml Blanc 12 pièces
11848472 10 ml 0.1 ml Orange 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11858472 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 37034A210
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pointe trempée avec échelle brune permanente fondue dans une tubulure à alésage uniforme sans gravure
Pointe trempée avec échelle marron permanente fusionnée dans une tubulure uniforme sans gravure
Informations sur la commande
Bouchons non inclus.
Compliance
Étalonné Pour administrer/expulser. Conçu à partir de ASTM™ E 1044.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM E1044
Matériau Verre borosilicaté
Graduée Oui
Graduations 0,01 mL
Longueur (impériale) 11,81 in
Tolérance ±0,008 ml
Couleur Noir
Volume (métrique) 0,2 ml
Longueur (métrique) 295 mm
Type Pipette sérologique