Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Pipettes sérologiques réutilisables KIMAX™-51 Brand avec ouverture usinée
Description
Pointe trempée avec échelle marron permanente fusionnée dans une tubulure uniforme sans gravure
- Fabriqué à partir de verre borosilicate à expansion 51, conforme aux USP exigences de type I et ASTM E438, type I, classe B.
- Le haut de gamme a été adapté pour accepter le bouchon en coton sur toutes les tailles.
- Conçu selon ASTM la spécification E1044, exigences de style II.
Informations sur la commande
Bouchons non inclus.
Compliance
Étalonné Pour administrer/expulser. Conçu à partir de ASTM™ E 1044.
Spécification
Spécification
| Précision | ±0,02 mL |
| Certifications/Conformité | ASTM E1044 |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Stérilité | Non-sterile |
| À utiliser avec (application) | Tests de la syphilis, tests VDRL |
| Graduée | Oui |
| Graduations | 0,1 mL |
| Longueur (impériale) | 13,77 in |
| Quantité | 12/Cs. |
| Type de pointe | Trempé |
| Afficher plus |