Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’aspiration KIMAX™ avec tubulure
Code produit 11876081
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
Numéro de bouchon:
6
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Numéro de bouchon Conditionnement
11876081 1 000 ml 6 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11876081 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 146071000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Requires
Tubing
KIMBLE™ KIMAX™ Borosilicate Glass Aspirator Bottles with Tubulation are made from 33 expansion borosilicate glass with a tooled top, narrow mouth for a rubber stopper, and a white enamel marking spot. Available in multiple capacities for reliable liquid storage and dispensing.
Bottom glass hose-connection outlet is fused to bottle
  • Tooled top for a secure, uniform fit
  • Narrow mouth designed to accept a rubber stopper
  • White enamel marking spot for easy labeling
  • Manufactured from 33 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
  • Available in multiple capacities from 250 mL to 20 L
Informations sur la commande
8.5 oz. (250mL) and 17 oz. (500mL) sizes accept 0.312 in. I.D. (8mm) tubing. 34 oz. (1L) and larger accept 0.375 in. I.D. (9.5mm) flexible tubing.
Compliance
Meet ASTM™ E 438 Type I, Class A requirements.
Spécification
Capacité (métrique) 1 000 ml
Couleur Clear
Diamètre (impériale) 4.33 in.
Diamètre (impériale) intérieur de col 1.06 in.
Diamètre (métrique) intérieur de col 27 mm
À utiliser avec (application) Designed to store and discharge liquids via a bottom hose outlet
Comprend Bottom hose outlet, Marking Spot
Matériau Borosilicate Glass
Stérilité Non-sterile
Numéro de bouchon 6
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 200 mm
Hauteur (impériale) 7.87 in.
Diamètre (métrique) 110 mm
Diamètre (impériale) Tube interne 0.312 in.
Diamètre (métrique) Tube interne 7.92 mm
Autoclavable Not Autoclavable
Capacité (impériale) 0,25 gal .
Type de produit Reservoir Bottle