Learn More
DWK Life Sciences Colonne de chromatographie Kimble™ KIMAX™ Brand
Code produit 11837413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
300 mm
500 mm
Diamètre (métrique) interne:
11 mm
19 mm
22 mm
Capacité de colonne:
25 ml
45 ml
80 ml
120 ml
200 ml
Comprend:
Ensemble de robinet d’arrêt en PTFE
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Capacité de colonne Comprend unitSize
11837413 500 mm 11 mm 45 ml Ensemble de robinet d’arrêt en PTFE 1 pièce
12591467 300 mm 11 mm 25 ml Ensemble de robinet d’arrêt en PTFE 1 pièce
11847413 300 mm 19 mm 80 ml Ensemble de robinet d’arrêt en PTFE 1 pièce
11877413 500 mm 22 mm 200 ml Ensemble de robinet d’arrêt en PTFE 1 pièce
11867413 300 mm 22 mm 120 ml Ensemble de robinet d’arrêt en PTFE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11837413 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 1780011500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    334.95€
    149.08€ / 1 pièces
    Économisez 185.87€
    55% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ajustement étanche à tous les robinets d’arrêt en PTFE
  • Partie supérieure renforcée
  • Extrémité inférieure usinée
  • Joint torique ajouté
  • Étanchéité parfaite aux liquides au-dessus de 0 à 100°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de colonne 45 ml
Longueur (métrique) 500 mm
Matériau Verre
Comprend Ensemble de robinet d’arrêt en PTFE
Gamme de température (métrique) 0 à 100°C
Type Colonne de chromatographie
Diamètre (métrique) interne 11 mm