Learn More
DWK Life Sciences Colonne de chromatographie Kimble™ KIMAX™ Brand
Code produit 11867413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
300 mm
500 mm
Diamètre (métrique) interne:
11 mm
19 mm
22 mm
Capacité de colonne:
25 ml
45 ml
80 ml
120 ml
200 ml
Comprend:
Ensemble de robinet d’arrêt en PTFE
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Capacité de colonne Comprend Conditionnement
11867413 300 mm 22 mm 120 ml Ensemble de robinet d’arrêt en PTFE 1 pièce
11837413 500 mm 11 mm 45 ml Ensemble de robinet d’arrêt en PTFE 1 pièce
12591467 300 mm 11 mm 25 ml Ensemble de robinet d’arrêt en PTFE 1 pièce
11847413 300 mm 19 mm 80 ml Ensemble de robinet d’arrêt en PTFE 1 pièce
11877413 500 mm 22 mm 200 ml Ensemble de robinet d’arrêt en PTFE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11867413 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 1780022300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.15€
    123.56€ / 1 pièces
    Économisez 26.59€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-04-2027
KIMBLE™ KIMAX™ La colonne chromatographie de marque présente un dessus renforcé, une partie inférieure usinée et un robinet d’arrêt en PTFE pour un joint étanche et étanche au liquide de 0 à 100 °C. Disponible en plusieurs tailles avec réservoir en option.
  • Dessus renforcé pour plus de durabilité et de résistance supplémentaire
  • Partie inférieure outillée pour des connexions sécurisées et étanches
  • Robinet d’arrêt entièrement en PTFE offre un joint étanche au liquide
  • Le joint torique sous l’ajustement en PTFE maintient l’étanchéité sur une plage de température de 0 à 100 °C
  • Contacts liquides uniquement en verre et PTFE
  • Le robinet d’arrêt est facilement retiré pour un accès pratique au bourrage des colonnes
  • Disponible en plusieurs diamètres intérieurs, longueurs et capacités
  • Versions optionnelles à réservoir disponibles pour augmenter la capacité de solvants
  • Robinet d’arrêt de remplacement pour toutes les tailles : Cat. N° 41006F-2
Spécification
Capacité de colonne 120 ml
Longueur (métrique) 300 mm
Matériau Verre
Comprend Ensemble de robinet d’arrêt en PTFE
Gamme de température (métrique) 0 à 100°C
Type Colonne de chromatographie
Diamètre (métrique) interne 22 mm