Learn More
DWK Life Sciences Colonne de chromatographie Kimble™ KIMAX™ Brand
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
- Dessus renforcé pour plus de durabilité et de résistance supplémentaire
- Partie inférieure outillée pour des connexions sécurisées et étanches
- Robinet d’arrêt entièrement en PTFE offre un joint étanche au liquide
- Le joint torique sous l’ajustement en PTFE maintient l’étanchéité sur une plage de température de 0 à 100 °C
- Contacts liquides uniquement en verre et PTFE
- Le robinet d’arrêt est facilement retiré pour un accès pratique au bourrage des colonnes
- Disponible en plusieurs diamètres intérieurs, longueurs et capacités
- Versions optionnelles à réservoir disponibles pour augmenter la capacité de solvants
- Robinet d’arrêt de remplacement pour toutes les tailles : Cat. N° 41006F-2
Spécification
Spécification
| Capacité de colonne | 25 ml |
| Longueur (métrique) | 300 mm |
| Matériau | Verre |
| Comprend | Ensemble de robinet d’arrêt en PTFE |
| Gamme de température (métrique) | 0 à 100°C |
| Type | Colonne de chromatographie |
| Diamètre (métrique) interne | 11 mm |