Learn More
DWK Life Sciences Tubes jetables en verre borosilicaté lisses Kimble™
Code produit 11835824
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 mL
6 mL
10 mL
15 ml
19 ml
23 mL
28.5mL
36 mL
Longueur (métrique):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150mm
Diamètre (métrique):
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
16mm
18 mm
20 mm
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Conditionnement
11835824 36 mL 150 mm 20 mm 500 pièces
11829933 28.5mL 150mm 18 mm 500 pièces
11841174 4 mL 75 mm 10 mm 1000 pièces
11880074 6 mL 75 mm 12 mm 1000 pièces
11819923 15 ml 100 mm 16 mm 1000 pièces
11864514 19 ml 125 mm 16mm 1000 pièces
11863825 10 mL 100 mm 13 mm 1000 pièces
11810084 23 mL 150 mm 16 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11835824 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 7350020150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00€
    139.97€ / 500 pièces
    Économisez 39.03€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Conviennent à diverses applications, notamment les procédures de lavage des cellules.
Conviennent à diverses applications et procédures de lavage de cellules.
  • Les tubes de qualité supérieure ont des fonds robustes, uniformes et des longueurs constantes
  • Les tailles 10 x 75 et 12 x 75 mm conviennent aux procédures de lavage cellulaire
  • Les tubes sont conditionnés dans des plateaux pratiques pour faciliter leur utilisation sur les paillasses et dans les tiroirs
  • La taille 6 x 50 mm est souvent appelée tube Durham
  • Les plateaux sont conditionnés sous film plastique thermorétracté pour garder les tubes en alignement constant et les protéger contre les risques de casse et de contamination dus au transport
  • Pas de pastille de marquage
  • Conçu à partir de ASTM la spécification E890
  • Fabriqué en verre borosilicate à expansion 51 conforme aux USP exigences de type I et ASTM E438, type I, classe B
Informations sur la commande
Les numéros de pièce 14-957-96J et 14-957-96K sont emballés 500/boîtier. Tous les autres tubes sont emballés 1 000/boîtier.
Compliance
Conformes aux exigences relatives au verre de la norme ASTM E438, type I, classe B
Spécification
Certifications/Conformité USP type I, ASTM E 438 type I, classe B
Capacité (métrique) 36 mL
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau Verre borosilicaté
Forme Cylindrique
Jetable Oui
À utiliser avec Excellente résistance chimique à l'écoulement de sodium
Type d’étiquette Aucun
Conditionnement Plateau
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Graduated Non
Diamètre (métrique) 20 mm
Type de bouchon Sans bouchon
Type de produit Tube lisse
Forme du fond Arrondi