Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Flacons de stockage/milieux Kimble™ KIMAX™ GL 45
Code produit 15237546
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
100 à 400 ml
100 à 900 ml
400 à 1800 ml
Conditionnement:
10 pièces
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations Conditionnement
15237546 2000 ml 400 à 1800 ml 4 pièces
11780209 500 ml 100 à 400 ml 10 pièces
11700209 1000 ml 100 à 900 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15237546 Fournisseur DWK LIFE SCIENCES™ Code fournisseur 3452308
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.00€
    219.89€ / 4 pièces
    Économisez 19.11€
    7% de réduction
Expédition estimée: 09-07-2027
KIMBLE™ KIMAX™ Les bouteilles GL 45 pour médias/stockage sont idéales pour mélanger, stocker ou transporter des supports de culture, des produits chimiques ou des solvants. Fabriquées en verre borosilicate de type 1 autoclavable avec une ouverture à vis GL 45 et fournies avec un bouchon en polypropylène bleu sans revêtement.
Parfaits pour le mélange, le stockage ou le transport de milieux de culture, de produits chimiques ou de solvants
  • Construction autoclavable en verre borosilicaté de type 1
  • Des gradations améliorées et des taches de marquage réalisées avec de la peinture blanche émaillée résistante aux produits chimiques
  • Ouverture de vis d’environ 30 mm I.D. GL 45
  • Fourni avec un bouchon à vis en polypropylène bleu GL 45 sans revêtement, autoclavable à 140 °C (284 °F)
  • Anneau de versement en polypropylène transparent, sans goutte, remplaçable inclus sur chaque bouteille
Informations sur la commande
Le bouchon et la bague sont également vendus séparément ; Contactez votre représentant du service client Fisher Scientific™.
Spécification
Capacité 67,62 oz., 2000 ml
Capacité (métrique) 2000 ml
Couleur Concluant
Diamètre (impériale) 5,3 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,18 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 30 mm
Comprend Anneau de versement antigoutte en PP transparent
Matériau Verre borosilicaté (type I)
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Bleu
Graduations 400 à 1800 ml
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Fileté
Hauteur (métrique) 262 mm
Hauteur (impériale) 10,3 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon GL 45
Diamètre (métrique) 136 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 67,62 oz
Forme Rond
Jetable Réutilisable
Type de produit Bouteille de stockage de médias