Learn More
DWK Life Sciences Burettes à alésage de précision Kimble™ KIMAX™ avec robinet d’arrêt en PTFE
Code produit 12201368
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12201368 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12201368 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 17027F50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    313.95€
    295.83€ / 1 pièces
    Économisez 18.12€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-01-2027
Includes
Robinet d’arrêt nº 2 en PTFE et bouchon antipoussière KimKap™.
Classe A
  • Tubulure de haute précision
  • Échelle blanche durable
  • Numéro de série individuel marqué de manière indélébile
  • Vendues en boîte de 1
Certifications
Un certificat est fourni pour indiquer la traçabilité de l’instrument conformément aux normes établies par le NIST™.
Compliance
  • Conformes à la norme ASTM™ E 287
  • Tige de distribution de 4 1/2 po (115 mm) sur 10 ml conforme à la norme ASTM D 664
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Longueur (métrique) 745 mm
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,1 mL
À utiliser avec (application) Pour des titrations générales nécessitant une précision volumétrique traçable
Longueur (impériale) 29,33 in
Comprend Bouchon antipoussière
Balance Blanc
Robinets d’arrêt Droit
Matériau du robinet d’arrêt PTFE
Tolérance ± 0,05 ml
Volume (métrique) du réservoir 0,1 mL
Type Buret à alésage
Class Classe A
Certifications/Conformité ASTM E287, ASTM E438, ASTM E542, ASTM E694