Learn More
DWK Life Sciences Tubes réutilisables Kimble™ KIMAX™ avec bouchon à vis revêtu de caoutchouc avec face en PTFE
Code produit 11800084
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
13 mm
16 mm
16mm
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Longueur (métrique):
100 mm
100mm
125mm
125 mm
150 mm
150 mm
200 mm
Capacité (métrique):
8 ml
12 mL
16 ml
20 ml
25 ml
30 mL
50 ml
70 mL
Diamètre du filetage:
13-415
15-415
18-415
24-410
Conditionnement:
144 pièces
192 pièces
288 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Capacité (métrique) Diamètre du filetage unitSize
11800084 25 mm 150 mm 50 ml 24-410 144 pièces
11898442 13 mm 100mm 8 ml 13-415 288 pièces
11808452 16 mm 100 mm 12 mL 15-415 288 pièces
11818452 16mm 125mm 16 ml 15-415 288 pièces
11828452 16 mm 150 mm 20 ml 15-415 288 pièces
11838452 20 mm 150 mm 30 mL 18-415 192 pièces
11858452 20 mm 125 mm 25 ml 18-415 192 pièces
11848452 25 mm 200 mm 70 mL 24-410 144 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11800084 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 45066A25150
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bouchon phénolique noir avec joint en caoutchouc revêtu de PTFE
  • Pastille de marquage blanche
  • Bouchon phénolique noir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM E982, type VI, classe B
Couleur de bouchon Noir
Matériau du bouchon Phénolique
Capacité (métrique) 50 ml
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau Verre borosilicaté
Type d’étiquette Pastille de marquage
Matériau de revêtement PTFE, caoutchouc
Diamètre du filetage 24-410
Diamètre (métrique) 25 mm
Type de bouchon Vis
Type de produit Tube à essai réutilisable