Learn More
DWK Life Sciences Tubes réutilisables avec bouchon à vis revêtu de caoutchouc Kimble™ KIMAX™
Code produit 11798263
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
38 mm
Longueur (métrique):
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Capacité (métrique):
8 mL
12 mL
16 mL
20 mL
25 mL
30 mL
50 mL
70 mL
160 mL
Diamètre du filetage:
13-415
15-415
18-415
24-410
38-430
Conditionnement:
144 pièces
192 pièces
24 pièces
288 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Capacité (métrique) Diamètre du filetage unitSize
11798263 20 mm 125 mm 25 mL 18-415 192 pièces
11728283 25 mm 150 mm 50 mL 24-410 144 pièces
11738283 25 mm 200 mm 70 mL 24-410 144 pièces
11768263 16 mm 100 mm 12 mL 15-415 288 pièces
11708273 20 mm 150 mm 30 mL 18-415 192 pièces
11748283 38 mm 200 mm 160 mL 38-430 24 pièces
11778263 16 mm 125 mm 16 mL 15-415 288 pièces
11788263 16 mm 150 mm 20 mL 15-415 288 pièces
11758263 13 mm 100 mm 8 mL 13-415 288 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11798263 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 4506620125
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 10-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bouchon phénolique noir avec revêtement en caoutchouc inerte
  • Pastille de marquage blanche
  • Le tube n° 14-930C convient à la détermination de l'insuline selon la méthode d'Alving, Rubin et Millor ( Journal of Biological Chemistry [1939], 127, 3).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM E982, type VI, classe A
Couleur de bouchon Noir
Matériau du bouchon Phénolique
Capacité (métrique) 25 mL
Longueur (métrique) 125 mm
Matériau Verre borosilicaté
Type d’étiquette Pastille de marquage
Matériau de revêtement Caoutchouc
Diamètre du filetage 18-415
Diamètre (métrique) 20 mm
Type de bouchon Bouchon à vis