Learn More
DWK Life Sciences Flacons à densité relative Kimble™ KIMAX™, pycnomètre
Code produit 12717567 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
Comprend:
Thermomètre rempli de mercure
Thermomètre sans mercure
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Comprend Conditionnement
12717567 10 ml Thermomètre sans mercure -
11818512 10 ml Thermomètre rempli de mercure 1 pièce
11888522 25 ml Thermomètre rempli de mercure 1 pièce
11828512 50 ml Thermomètre rempli de mercure 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12717567 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 15123N10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.70€
    242.35€ / 1 pièces
    Économisez 45.35€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-03-2027
Includes
  • Le bouchon de tube latéral est doté d’un petit évent pour l’évacuation d’air
  • Le thermomètre pour enregistrer la température pendant les déterminations a une plage de 14° à 38°C dans des graduations de 0,2°, précis à ±0,5°C
Flacon avec tube latéral et bouchon plus thermomètre
  • Capacité dans les 10 % de capacité nominale gravée sur le flacon
  • Le bouchon de tube latéral est doté d’un petit évent pour l’évacuation d’air
  • Le thermomètre pour enregistrer la température pendant les déterminations a une plage de 14° à 38°C dans des graduations de 0,2°, précis à ±0,5°C
  • joint de thermomètre à cône standard 10/18
  • bouchon à cône standard 5/12
  • Corps numérotés pour faciliter l’identification
  • La taille de 50 ml correspond à la densité relative des pigments selon la norme ASTM™ D 153
Compliance
ASTM D 153
Spécification
Type Pycnometer
Capacité (métrique) 10 ml
Hauteur (métrique) 16,8 cm
Matériau Borosilicate Glass
Type de produit Pycnometer
Comprend Thermomètre sans mercure
Poids (métrique) 31 g