Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Distributeur de serviettes essuie-mains
Code produit 16679332 Tous les produits Kimberly-Clark Professional Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mounting:
Fixation murale
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mounting Conditionnement
16679332 Fixation murale 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16679332 Fournisseur Kimberly-Clark Professional™ Code fournisseur 8971
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.00€
    138.57€ / 1 pièces
    Économisez 223.43€
    61% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Distributeur élégant et stylé en acier inoxydable. Distributeur de serviettes pour les mains idéal pour les bureaux et les sanitaires d'hôtels souhaitant véhiculer une image luxueuse et moderne.
  • Une image de haute qualité associée à des performances exceptionnelles : choisissez l’acier inoxydable Kimberly-Clark Professional™ Distributeurs.
  • Faisant partie d'une gamme coordonnée de salles de bains haut de gamme, conçue pour fonctionner en harmonie avec nos Kleenex™ et Scott™ Serviettes pliées.
  • Notre Kimberly-Clark Professional™ Le distributeur de serviettes pliées offre une finition élégante et haut de gamme.
  • Une solution idéale pour les toilettes pour lesquelles l’image et la qualité sont primordiales.
  • Dimensions du distributeur 34,9 cm (L) x 23,7 cm (l) x 11,8 cm (P).
  • Compatible avec, recommandé : 6778, 6789, 6663, 6669, 6677, 6682, 6710, 6659.
  • Également compatible avec : 6764, 6771, 6772, 6773, 6777, 6633, 6664, 6689.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Distributeur d'essuie-mains en papier
Couleur Argent
Capacité Petite serviette
Matériau Acier inoxydable
Mounting Fixation murale
No. of Compartments 1
Product Style Couvercle à charnière avec ouverture frontale
À utiliser avec (équipement) Large éventail d’essuie-mains Kleenex™ et Scott™