Learn More
Kimtech™ Cagoule de protection stérile A5
Code produit 11358041
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Aucun
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Conditionnement
11358041 Aucun 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11358041 Fournisseur Kimtech™ Code fournisseur 25797
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    396.00€
    240.33€ / 100 pièces
    Économisez 155.67€
    39% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les hottes stériles pour salles blanches sont dotées de fonctionnalités innovantes CLEAN-DON™ Une technologie pour un habillage aseptique simplifié. Kimtech™ Hotte stérile A5 conforme aux normes européennes GMP ISO 5 salles blanches stériles de classe A et emballage individuel sous vide.
  • Convient pour une utilisation dans l'UE GMP ISO 5 environnements et laboratoires de salles blanches stériles de classe A
  • Avancé CLEAN-DON™ une technologie pour un habillage aseptique rapide, simple et conforme qui combine deux étapes d'habillage en une seule
  • Des capuches confortables sont fournies en taille unique.
  • Fabriqué à partir de tissu respirant à faible peluchage SMS tissu à la texture semblable à celle du tissu
  • La protection contre la contamination est assurée par un matériau stérile de haute qualité, des coutures triples et renforcées, et des attaches sécurisées.
  • Emballés individuellement sous vide et conditionnés dans un double sachet pour optimiser l'espace.
  • EPI de classe II conformément à la réglementation (UE) 2016/425
  • Certifié de type 6 (PB)
  • Certificat de conformité par lot disponible en ligne
  • Certificat de stérilité par lot disponible en ligne
Informations sur la commande
Stérilisation par rayon gamma et emballage individuel. Certificat d'irradiation disponible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Visage ouvert
Dimensions Universel
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Type de bouchon Aucun
Jetable Usage unique
Sans latex Oui
Modèle 88807
Stérilité Stérile
Type d’emballage Emballage sous vide, triple sachet
Quantité 100/boîte
Comprend Sans attaches
Cleanroom Class Classe 100 (ISO 5)