Learn More
Kimtech™ Surchaussures non stériles pour salles blanches A8, Unitrax
Description
- 300 Kimtech™ Couvre-chaussures A8 / Étui, 3 sachets de 100 couvre-chaussures ; Blanc
- Sa conception antidérapante supérieure offre une adhérence 4 fois supérieure à celle des principales alternatives.
- Fond sans couture pour un meilleur confort ; ouverture à la cheville élastique
- Faible teneur en peluches pour un contrôle optimal de la contamination
- Fabrication sans latex de caoutchouc naturel
- Fabriqué en tissu laminé polyfilm
- Doublement emballé pour une utilisation dans des environnements de fabrication et de contrôle de la qualité propres.
- Ouverture élastique à la cheville pour un ajustement parfait
- Recyclable grâce à RightCycle Programme qui transforme les blouses de laboratoire usagées en matières premières pour des produits de consommation écologiques
Specifications
Specifications
| Dimensions | Petite taille/Taille moyenne |
| Matériau | Polyéthylène, Polyester |
| Latex Free | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de bouchon | Cheville élastique |
| Type de semelle | Antidérapant |
| Type de couture | Sans soudure |
| À utiliser avec (application) | Salles blanches, fabrication |
| Show More |