Learn More
Kimtech™ Gants de forme anatomique stériles Kimtech G3
Description
Des gants en latex stériles et spécifiques à la main sont adaptés au double enfilage et offrent une protection sensible.Recommandés pour les salles blanches de classe 10/ISO 4 ou supérieure.
- Conformité garantie : EPI Cat. III conformément au Règlement (UE) 2016/425 et au Règlement 2016/425 tel que transposé en droit britannique et amendé, EN ISO 374-1 Type C (K), EN 374-4, EN ISO 374-5, Niveau de stérilité garanti (SAL) 10-6. Certificat d'analyse disponible en ligne. Certificat de stérilité en ligne
- Le latex entièrement stérilisé garantit de hauts niveaux de protection contre les protéines, les particules, les micro-organismes et les projections de produits chimiques, ainsi qu'un faible niveau d'endotoxines
- Possibilité d'utilisation dans des salles blanches EU GMP ISO 5 Classe A ou supérieure ; informations techniques jointes garantissant la conformité réglementaire
- Ces gants de forme anatomique, jetables et disponibles en couleur naturelle présentent un très haut niveau de propreté, ainsi que des données de tendances
- Les paumes et les extrémités des doigts texturées améliorent la préhension et la sensibilité tactile, pour des procédés plus sécurisés et plus efficaces
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ASTM D3577, ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D5712 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016 |
| Cleanroom Class | Classe 10/ISO 4 |
| Accelerator Free | Oui |
| AQL | 1,5 |
| Couleur | Naturel |
| Jetable | Oui |
| Finition externe | Entièrement texturés |
| Finger Thickness (English) | 8,7 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.22 mm |
| Afficher plus |