Learn More
Kimtech™ Gants de forme anatomique stériles Kimtech G3
Code produit 17845365
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
Conditionnement:
200 paires
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17845365 6,5 200 paires
17895355 6 200 paires
17835365 7 200 paires
17855365 7,5 200 paires
17885355 8 200 paires
17875365 8,5 200 paires
17865365 10 200 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, un composant qui est susceptible de provoquer des réactions allergiques chez certains utilisateurs.Les utiliser conformément aux directives et aux instructions et avertissements du fabricant.Consultez les politiques de votre établissement relatives à l’utilisation de ces produits.
Code produit 17845365 Fournisseur Kimtech™ Code fournisseur 56844
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, un composant qui est susceptible de provoquer des réactions allergiques chez certains utilisateurs.Les utiliser conformément aux directives et aux instructions et avertissements du fabricant.Consultez les politiques de votre établissement relatives à l’utilisation de ces produits.
Les gants Kimtech™ G3 stériles Latex garantissent une sensibilité et une protection supérieures dans les salles blanches stériles EU GMP ISO 5 Classe A. Ils s'adaptent au double gantage et présentent une finition texturée pour des performances tactiles améliorées.
Des gants en latex stériles et spécifiques à la main sont adaptés au double enfilage et offrent une protection sensible.Recommandés pour les salles blanches de classe 10/ISO 4 ou supérieure.
  • Conformité garantie : EPI Cat. III conformément au Règlement (UE) 2016/425 et au Règlement 2016/425 tel que transposé en droit britannique et amendé, EN ISO 374-1 Type C (K), EN 374-4, EN ISO 374-5, Niveau de stérilité garanti (SAL) 10-6. Certificat d'analyse disponible en ligne. Certificat de stérilité en ligne
  • Le latex entièrement stérilisé garantit de hauts niveaux de protection contre les protéines, les particules, les micro-organismes et les projections de produits chimiques, ainsi qu'un faible niveau d'endotoxines
  • Possibilité d'utilisation dans des salles blanches EU GMP ISO 5 Classe A ou supérieure ; informations techniques jointes garantissant la conformité réglementaire
  • Ces gants de forme anatomique, jetables et disponibles en couleur naturelle présentent un très haut niveau de propreté, ainsi que des données de tendances
  • Les paumes et les extrémités des doigts texturées améliorent la préhension et la sensibilité tactile, pour des procédés plus sécurisés et plus efficaces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D3577, ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D5712
Certifications / conformité (Europe) EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016
Cleanroom Class Classe 10/ISO 4
Accelerator Free Oui
AQL 1,5
Couleur Naturel
Jetable Oui
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 8,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.22 mm
Hand Spécifique
Utilisation en laboratoire / salle blanche Environnements contrôlés
Latex Free Non
Matériau Latex
Palm Thickness (English) 7,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.20 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants pour salle blanche
Dimensions 6,5
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 8 mil
Épaisseur (métrique) 0,20 mm
Modèle 56844
Séries Kimtech Pure G3
Résistance à la traction 24 MPa
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm