Learn More
Kimtech™ Gants stériles en nitrile blanc G3
Description
Les gants en nitrile présentent une fin fini fin fin résultant de la phase résultant de la même protection notamment pour une large gamme de Questionnaires dans un environnement critique de classe 10/ISO 4. Les paires spécifiques à la main sont appropriées pour les travailleurs et les techniciens dans la fabrication de dispositifs médicaux, l’entreprise pharmaceutique ou les laboratoires de recherche.
- Conformité garantie :- EPI Cat. III selon règl. (UE) 2016/425- Protection projections produits chimiques, EN ISO 374-1:2016 Type C (K)- Résistance dégradation par produits chimiques, EN 374-4:2003- Protection virus et micro-organismes, EN ISO 374-5:2016- Protection projections médicaments cytotoxiques, ASTMD6978-05- Niveau de stérilité garanti 10-6- Certificat d'analyse disponible en ligne- Certificat de stérilité disponible en ligne
- La formulation en nitrile blanc performante et écologique est validée pour un niveau de stérilité garanti 10-6, et l'emballage prêt à l'emploi en salle blanche réduit les déchets sans compromettre la sécurité.
- Le nitrile blanc entièrement stérilisé est plus résistant et plus fin que le latex. Il assure une protection certifiée contre un grand nombre de contaminants, parmi lesquels les virus, les micro-organismes, les médicaments cytotoxiques et les projections de produits chimiques, et présente un faible niveau d'endotoxines.
- Ces gants sont de forme anatomique, jetables et de couleur blanche et présentent un haut niveau de propreté.
- Les extrémités des doigts texturées améliorent la préhension et la sensibilité tactile, pour des procédés plus sécurisés et plus efficaces.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D3577, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D6978-05 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN ISO 374-1:2016 ; EN 374-4:2003; EN ISO 374-5:2016 |
| Chemotherapeutic Rated | Oui |
| Cleanroom Class | Classe 10 (ISO 4) |
| Accelerator Free | Oui |
| AQL | 1,5 |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Entièrement texturés |
| Finger Thickness (English) | 6 mil |
| Afficher plus |