Learn More
Kimtech™ Gants stériles en nitrile blanc G3
Code produit 17845375
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
10
6
6,5
7
8
8,5
9
Conditionnement:
200 paires
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17845375 6,5 200 paires
17825375 6 200 paires
17805365 7 200 paires
17855375 8 200 paires
17875375 8,5 200 paires
17825365 9 200 paires
17885375 10 200 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 17845375 Fournisseur Kimtech™ Code fournisseur 56889
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    701.00€
    333.34€ / 200 paires
    Économisez 367.66€
    52% de réduction
Expédition estimée: 26-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants en nitrile présentent une fin fini fin fin résultant de la phase résultant de la même protection notamment pour une large gamme de Questionnaires dans un environnement critique de classe 10/ISO 4. Paires de Kimtech™ Les gants G3 stériles en nitrile blanc sont appropriés pour les travailleurs et les techniciens travaillant dans la fabrication de dispositifs médicaux, l’entreprise pharmaceutique ou les laboratoires de recherche.
Les gants en nitrile présentent une fin fini fin fin résultant de la phase résultant de la même protection notamment pour une large gamme de Questionnaires dans un environnement critique de classe 10/ISO 4. Les paires spécifiques à la main sont appropriées pour les travailleurs et les techniciens dans la fabrication de dispositifs médicaux, l’entreprise pharmaceutique ou les laboratoires de recherche.
  • Conformité garantie :- EPI Cat. III selon règl. (UE) 2016/425- Protection projections produits chimiques, EN ISO 374-1:2016 Type C (K)- Résistance dégradation par produits chimiques, EN 374-4:2003- Protection virus et micro-organismes, EN ISO 374-5:2016- Protection projections médicaments cytotoxiques, ASTMD6978-05- Niveau de stérilité garanti 10-6- Certificat d'analyse disponible en ligne- Certificat de stérilité disponible en ligne
  • La formulation en nitrile blanc performante et écologique est validée pour un niveau de stérilité garanti 10-6, et l'emballage prêt à l'emploi en salle blanche réduit les déchets sans compromettre la sécurité.
  • Le nitrile blanc entièrement stérilisé est plus résistant et plus fin que le latex. Il assure une protection certifiée contre un grand nombre de contaminants, parmi lesquels les virus, les micro-organismes, les médicaments cytotoxiques et les projections de produits chimiques, et présente un faible niveau d'endotoxines.
  • Ces gants sont de forme anatomique, jetables et de couleur blanche et présentent un haut niveau de propreté.
  • Les extrémités des doigts texturées améliorent la préhension et la sensibilité tactile, pour des procédés plus sécurisés et plus efficaces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D3577, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D6978-05
Certifications / conformité (Europe) EN ISO 374-1:2016 ; EN 374-4:2003; EN ISO 374-5:2016
Chemotherapeutic Rated Oui
Cleanroom Class Classe 10 (ISO 4)
Accelerator Free Oui
AQL 1,5
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0,15 mm
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 5,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants pour environnement contrôlé
Dimensions 6,5
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 6 mil
Épaisseur (métrique) 0,15 mm
Modèle 56889
Séries Kimtech G3 Stérile
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm