Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Distributeur de papier hygiénique
Tous les produits Kimberly-Clark Professional ProduitsDescription
- Conçu pour fonctionner en harmonie avec les éléments familiers et de confiance. Kleenex™ et Scott™ marques.
- Ces distributeurs pour toilettes sont conçus pour répondre aux normes d’hygiène et offrent une solution pour toilettes exceptionnelle, adaptée à vos besoins hygiéniques dans les environnements professionnels.
- Notre Kimberly-Clark Le distributeur de papier toilette, avec son design élégant et contemporain, est le distributeur idéal pour créer une image luxueuse et moderne dans les toilettes.
- Ce distributeur de papier hygiénique en feuilles individuelles, qui distribue des feuilles individuelles efficacement, permet de ne toucher que le papier utilisé, ce qui aide à assurer des normes élevées d’hygiène dans les toilettes et à réduire la contamination croisée entre les utilisateurs.
- Ce distributeur de papier hygiénique en acier inoxydable offre une solution fiable rechargeable à tout moment pour l’entretien des toilettes.
- Le remplissage du distributeur se fait en toute simplicité, et son entretien très facile permet de réduire les coûts. Le distributeur de papier hygiénique robuste est également doté d’un verrou invisible pour le remplissage.
- Ce distributeur de papier hygiénique commercial mesure 31,9 cm (L) x 17,5 cm (l) x 14 cm (P)
- Le Kimberly-Clark Le distributeur de papier toilette est compatible avec une variété de Kleenex™ et Scott™ Paquets de papier toilette pliés, recommandés : 8408, 8042. Il est également compatible avec : 4471, 4477, 8407, 8577.
Specifications
Specifications
| Type de produit | Distributeur de papier hygiénique |
| Couleur | Argent |
| Capacité | Papier hygiénique |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Mounting | Fixation murale |
| No. of Compartments | 1 |
| Product Style | Couvercle à charnière avec ouverture frontale |