Learn More
DWK Life Sciences Adaptateurs Kimble™ pour tubes à centrifuger à fond rond
Code produit 11819913
Change view
Click to view available options
Capacité:
15 ml
Tube à centrifuger à fond rond de 30 ml
Conditionnement:
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
11819913 15 ml 2 pièces
11843825 Tube à centrifuger à fond rond de 30 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11819913 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 4555015
Requis lors de la centrifugation des tubes à centrifuger à fond rond haute résistance Kimble jusqu’à 13 000 x G dans un rotor de 50 ml
  • En caoutchouc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adaptateur pour tubes à centrifuger
Matériau Caoutchouc
Capacité 15 ml