Learn More
DWK Life Sciences Flacons de dilution 4 ml Kimble™ avec bouchons fixés
Code produit 11822973
Modifier l'affichage
Click to view available options
Autoclavable:
Autoclavable
Conditionnement:
144 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Autoclavable Conditionnement
11822973 Autoclavable 144 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11822973 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 60811D312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.60€
    129.38€ / 144 pièces
    Économisez 9.22€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-01-2027
Entièrement autoclavable, idéal pour les études de recherche
  • En verre KG à coefficient de dilatation 33, type I, classe A
  • Bouchons à vis phénoliques noirs, fermés sur le dessus et revêtus de caoutchouc blanc
  • Marqués par des lignes bleues à 3 ml
  • Conditionnés dans des plateaux ondulés compartimentés
Spécification
Matériau (doublure) Caoutchouc
Diamètre (impériale) externe 0,59 po
Couleur Noir
Diamètre (métrique) externe 15 mm
Matériau Verre de silice
Volume (métrique) 4 ml
À utiliser avec (application) Idéal pour les études de recherche
Hauteur (impériale) 1,7 po
Volume (impérial) 0,13 oz.
Gamme de produits Kimble
Volume (métrique) total 4 mL
Matériau du bouchon Phénolique
Type de bouchon Bouchon à vis
Quantité 144/boîte
Marking Spot Oui
Autoclavable Autoclavable
Hauteur (métrique) 45 mm
Type de produit Flacon de dilution