Learn More
DWK Life Sciences Capillaire pour appareil de détermination du point de fusion en verre borosilicaté à coefficient de dilatation 51 Kimble™ avec un diamètre interne plus petit
Code produit 11873063
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) du tube:
90 mm
100 mm
Conditionnement:
20 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) du tube unitSize
11873063 100 mm 20 pièces
11883063 90 mm 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11873063 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 3450299
 Article restreint
Expédition estimée: 03-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Verre borosilicaté à coefficient de dilatation 51
  • Diamètre intérieur : de 0,8 à 1,1mm
  • 100 capillaires par flacon
Compliance
Conforme à la pharmacopée américaine XXI.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Épaisseur (métrique) de paroi 0,25 mm
Type de produit Capillaire pour appareil de détermination du point de fusion
Certifications/Conformité USP type I, ASTM E438
Diamètre (métrique) interne de 0,8 à 1,1 mm
Longueur (impériale) du tube 3,93 po
Longueur (métrique) du tube 100 mm