Learn More
DWK Life Sciences Homogénéisateur pour micro-tissus à système fermé Kimble™ BioMasher II™
Description
Garantissez un broyage efficace des échantillons en réduisant l’exposition potentielle aux matières dangereuses
- En PP transparent
- Pilon en polyacétal avec protecteur d’arbres moulé
- Surface abrasive (pointe de pilon et surface de tube interne)
- Disponible en versions stérile et non stérile
- Capacité : 1,5 ml
Pour tissus et organes d’origine animale, matériaux de plantes, insectes, ADN, ARN, protéines, levures et enzymes
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 0,05 oz. |
| À utiliser avec (application) | Pour tissus et organes d’origine animale, matériaux de plantes, insectes, ADN, ARN, protéines, levures et enzymes |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Transparent |
| Comprend | Tube en PP, pilon en POM |
| Capacité (métrique) | 1,5 ml |
| Conditionnement | En vrac |
| Stérilité | Non |