Learn More
DWK Life Sciences Tubes en verre Caraway Kimble™
Code produit 17623155 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
350 mL
Conditionnement:
600 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17623155 350 mL 600 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17623155 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 42H606
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.65€
    297.65€ / 600 pièces
    Économisez 10.00€
    3% de réduction
Expédition estimée: 28-01-2027
Fabriqués avec des pointes coniques pour faciliter le prélèvement de micro-échantillons de sang
  • Emballés dans des boîtes non pelucheuses
  • Additif : héparine d’ammonium
  • Capacité métrique : 350 ml
  • Type de bouchon : Bouchons en argile ou brevetés
  • Diamètre intérieur métrique : de 2,5 à 2,75mm
  • Longueur du tube : 75mm
  • Code couleur bleu
  • Tube lisse
Spécification
Type de produit Tube lisse
Matériau Verre
Capacité (métrique) 350 mL
Diamètre (métrique) interne de 2,5 à 2,75 mm
Longueur (métrique) 75 mm