Learn More
DWK Life Sciences KIMBLE™ Pipettes Pasteur jetables de grand volume
Code produit 12897810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
4 ml
Conditionnement:
800 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
12897810 4 ml 800 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12897810 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 63DP1005
 Article restreint
Expédition estimée: 04-05-2027
Pipette en verre flint économique précieuse pour l’aliquotage d’échantillons pour analyse automatique
  • Manche à transfert simple de 4 mL
  • Conçu pour une utilisation avec API le système Analytab
  • Utile dans tous les types de tests de diagnostic entérique
Spécification
Certifications/Conformité USP type III
Description Longueur du corps : 8,89cm : 3,5 po
Matériau Verre sodocalcique
Stérilité Non stérile
Longueur (impériale) 5,75 in
Longueur (impériale) de la pointe 2,25 in
Longueur (métrique) de la pointe 5,71 cm
Volume (impérial) 0,135 oz.
Couleur Transparent
Volume (métrique) 4 ml
Longueur (métrique) 14,6 cm
Type Pipette Pasteur pour grands volumes
Jetable Usage limité
À utiliser avec (équipement) API Système Analytab