Learn More
DWK Life Sciences™ Appareil de distillation Kimble™ KIMAX™ complet
Code produit 12754037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
33,81 oz., 1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
12754037 33,81 oz., 1000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12754037 Fournisseur DWK Life Sciences™ Code fournisseur 215001000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    558.60€
    472.43€ / 1 pièces
    Économisez 86.17€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-07-2027
Includes
  • Flacon à fond plat de 500 ou 1000 ml
  • Tête de distillation avec bouchon à joint conique standard 19/38
  • Condenseur à chemise (200 mm) Graham avec joint supérieur conique standard 19/38
Ensemble complet
À utiliser pour distiller de petites quantités d’eau ou dans la méthode APHA 4500-NH3 pour déterminer l’azote (ammoniac) dans l’eau potable purifiée, l’eau naturelle et les eaux usées hautement purifiées (concentration, <20 μg/L)
Spécification
Comprend Flacon à fond plat de 500 ou 1000 ml, tête de distillation avec bouchon à joint 19 / 38, réfrigérant à serpentin de Graham avec joint supérieur 19 / 38
À utiliser avec (application) Distillation d’usage général et distillation au phénol
Type Distillateur
Matériau Verre borosilicaté
Capacité 33,81 oz., 1000 ml
Certifications/Conformité USP type I et ASTM E438, type I, classe A
Capacité (métrique) 1000 ml
Bouchon conique standard n° 27
Joint conique standard 19/38
Capacité (impériale) 33,81 oz.