Learn More
DWK Life Sciences™ Récepteur d’humidité de distillation Kimble™ KIMAX™
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
- Piège Dean-Stark modifié, calibré pour contenir, avec joints coniques standard 24/40 et un pont latéral pour égaliser la pression.
- Récepteur de 10 mL gradué de 0 à 1 mL par divisions de 0,1 mL ±0,05 mL, et de 1 à 10 mL par divisions de 0,2 mL ±0,1 mL
- Échelle blanche durable
- Conçu à partir de ASTM™ E 123-92, Style A
Spécification
Spécification
| Comprend | Deux sorties de bras |
| À utiliser avec (application) | Chimie synthétique pour recueillir l’eau (ou autre liquide) d’un réacteur |
| Type | Récepteur d’humidité issue de la distillation |
| Capacité | 0,33 oz., 10 ml |
| Certifications/Conformité | ASTM E123 |
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Condenseur à reflux |
| Joint conique standard | 24/40 |
| Capacité (impériale) | 0,33 oz. |