Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Fioles Erlenmeyer à bouchon à vis
Beschreibung
Includes
Bouchons bleus et anneaux de versement
Revêtement en plastique pour une sécurité accrue
- Revêtement en plastique KimCote™
- Grandes ouvertures et bouchons filetés GL 45 pour un accès facile et une étanchéité étroite
- Bouchons bleus et anneaux transparents inclus
- Les pastilles et les échelles de marquage s
Spezifikation
Spezifikation
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Description | Graduations d’échelle métriques inversées |
| Diamètre (impériale) externe | 3,18 in |
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Plage de graduations | 10 à 250 ml |
| Hauteur (impériale) | 4,92 in |
| Hauteur (métrique) | 12,5cm |
| Comprend | Nettoyer les anneaux de versement |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?