Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Fioles Erlenmeyer à bouchon à vis
Code produit 11797979 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
2 pièces
4 pièces
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11797979 500 ml 6 pièces
11787979 250 ml 6 pièces
11707989 1000 ml 4 pièces
11717989 2000 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11797979 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur KC26720500
 Article restreint
Expédition estimée: 08-02-2027
Includes
Bouchons bleus et anneaux de versement
Revêtement en plastique pour une sécurité accrue
  • Revêtement en plastique KimCote™
  • Grandes ouvertures et bouchons filetés GL 45 pour un accès facile et une étanchéité étroite
  • Bouchons bleus et anneaux transparents inclus
  • Les pastilles et les échelles de marquage s
Spécification
Couleur de bouchon Bleu
Matériau du bouchon Polypropylène
Description Graduations d’échelle métriques inversées
Diamètre (impériale) externe 4,01 in
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau Verre borosilicaté
Plage de graduations 25 à 500 ml
Hauteur (impériale) 6,5 in
Hauteur (métrique) 16,5 cm
Comprend Nettoyer les anneaux de versement
Type de produit Erlenmeyer Flask
Surface d’écriture Marquage en émail de céramique blanche
Autoclavable Autoclavable
Jetable Reusable
Graduated Yes
Mouth Style Threaded
Stérilité Non-sterile
Forme du fond Conical
Type de bouchon À vis
Diamètre (métrique) externe 102 mm
Traitement de surface Untreated