Learn More
DWK Life Sciences AMPOULE A DECANTER SQUIBB 2L GAINé
Ampoule à décanter piriforme avec bouchon en verre rodé et bouchon de robinet d’arrêt autoclavable en PTFE
Marque: DWK Life Sciences KC29048T2000
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Le grand diamètre intérieur élimine le besoin de vidange.
- Longueur de la tige : 60 mm
- Capacité : 2000 ml
- Robinet d’arrêt :6
- Bouchon : 38
Spécification
Funnel | |
Plastic Coated Glass |