Learn More
DWK Life Sciences Ampoule à décanter Squibb revêtue de plastique KIMAX™ KimCote™
Description
- Longueur de tige : 60 mm
- Robinet d’arrêt 4
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Certifications/Conformité | ASTM E1096 |
| À utiliser avec (application) | Offre une séparation complète et élimine le besoin de vider l’entonnoir |
| Longueur (métrique) du tube | 60 mm |
| Robinets d’arrêt | 4mm (0.15 in.) |
| Numéro de bouchon | 850100-0022 |
| Type de produit | Ampoule à décanter Squibb |