Learn More
DWK Life Sciences Ampoule à décanter Squibb revêtue de plastique KIMAX™ KimCote™
Code produit p-4707101
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Numéro de bouchon:
850100-0022
850100-0027
Conditionnement:
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Numéro de bouchon unitSize
11747979 250 ml 850100-0022 4 pièces
11757979 500 ml 850100-0027 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11747979 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur KC29048T250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ampoule à décanter piriforme avec bouchon en verre rodé et bouchon de robinet d’arrêt autoclavable en PTFE
  • Longueur de tige : 60 mm
  • Robinet d’arrêt 4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité ASTM E1096
À utiliser avec (application) Offre une séparation complète et élimine le besoin de vider l’entonnoir
Longueur (métrique) du tube 60 mm
Robinets d’arrêt 4mm (0.15 in.)
Numéro de bouchon 850100-0022
Type de produit Ampoule à décanter Squibb