Learn More
DWK Life Sciences Flacon de pycnomètre KIMAX™ Kimble™
Code produit 12737567 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
Hauteur (métrique):
175mm
186mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
12737567 50 ml 186mm 1 pièce
12727567 25 ml 175mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12737567 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 15123N50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.70€
    242.35€ / 1 pièces
    Économisez 45.35€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-03-2027
Conçu pour mesurer et comparer les densités ou densités relatives des liquides et des solides. Ce pycnomètre rempli d’un alcool sans mercure est fourni avec un thermomètre 10/18 conique standard d’une plage de 14 à 38 °C par incréments de 0,2°.
  • Le thermomètre est testé à nouveau pour vérifier sa précision dans un délai de ±0,2 degrés C
  • Le bouchon latéral Standard Taper 5/12 possède un petit évent près du haut.
  • Le corps est conique pour une stabilité maximale
  • La capacité est à moins de 10 % de la valeur nominale indiquée sur le flacon.
  • Chaque corps de flacon est numéroté pour faciliter l’identification
Spécification
Type Pycnometer
Capacité (métrique) 50 ml
Hauteur (métrique) 186mm
Matériau Borosilicate Glass
Type de produit Flacon de pycnomètre