Learn More
DWK Life Sciences Appareil Soxhlet Kimble™ KIMAX™ avec condenseur Allihn, unité complète
Code produit 15304407
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
16,9 oz.
Dessus de joint conique standard:
55/50
Hauteur (impériale):
28,34 in
Longueur (impériale) du tube:
1,96 in
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Dessus de joint conique standard Hauteur (impériale) Longueur (impériale) du tube Conditionnement
15304407 16,9 oz. 55/50 28,34 in 1,96 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15304407 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 2400550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    926.85€
    621.54€ / 1 pièces
    Économisez 305.31€
    32% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-05-2027
Conçue à partir de la norme Fed. aux NNN-F-240
  • Le kit complet comprend un condenseur Allihn série 09-55110, un tube d’extraction Soxhlet série 09553 avec joint conique standard de 24/40 au fond et un flacon série 09552
  • Tous les éléments sont connectés par des joints rodés interchangeables
  • Les raccords de flexible sur le condenseur acceptent les tubulures flexibles de 0,31 po (8 mm) de D.I.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Dé à coudre en papier (43 mm de diamètre x 123 mm de hauteur)
Type de produit Ensemble d’appareils d’extraction
Capacité (métrique) 500 mL
Capacité (impériale) 16,9 oz.
Comprend Condenseur Allihn, tube d’extraction soxhlet
Dessus de joint conique standard 55/50
Hauteur (impériale) 28,34 in
Hauteur (métrique) 72 cm
Longueur (impériale) du tube 1,96 in
Longueur (métrique) du tube 5 cm