Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Pièces de composants pour ensemble de microfiltration Kontes™ Ultra-Ware™
Code produit 11893113
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Base de support (47 mm)
Base de support (90 mm)
Entonnoir
Pince
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
11893113 Base de support (47 mm) 1 pièce
11887523 Base de support (90 mm) 1 pièce
11883113 Entonnoir 1 pièce
11803123 Pince 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11893113 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 9537770001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.50€
    226.85€ / 1 pièces
    Économisez 14.65€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-02-2027
KIMBLE™ Les pièces composantes de l’assemblage de microfiltration KONTES™ Ultra-Ware™ sont des composants de remplacement et accessoires conçus pour être utilisés avec le système d’assemblage Ultra-Ware™ de microfiltration, garantissant une performance de filtration fiable en laboratoire.
  • Composants de remplacement et accessoires pour Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ les assemblages de microfiltration
  • Comprend des entonnoirs en verre, des socles de support et des colliers en aluminium pour maintenir ou étendre les systèmes de filtration
  • Bases de support disponibles en tailles de 47 mm et 90 mm pour s’adapter à différents diamètres de membranes filtrantes
  • La serre en aluminium assure un scellement sécurisé de l’entonnoir à la base de soutien lors de la filtration
  • Conçu pour être compatible avec les configurations standard Ultra-Ware™ d’assemblage de microfiltration
  • Adapté à la filtration en laboratoire d’échantillons aqueux et compatibles de solvants
Spécification
Jetable Réutilisable
Matériau Verre fritté
Stérilité Non stérile
Type Base de support (47 mm)
Diamètre (métrique) 47 mm
À utiliser avec (équipement) Ensemble de microfiltration Ultra-ware avec support en verre fritté à face en PTFE